Drukuj
Metakrylan dodecylu 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dodecyl 2-methylacrylate, Lauryl methacrylate
347711000 347715000 347710025
ACRO347711000EA 160 PLN
ACRO347711000 ACRO347715000 ACRO347710025
Metakrylan dodecylu 97% stabilised
Metakrylan dodecylu
Formuła: C₁₆H₃₀O₂
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 0,871 g/cm³
Temp. Zapłonu: 126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008972
Numer CAS: 142-90-5
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 300 to 500 ppm MEHQ