Drukuj
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
347620010 347620050
ACRO347620010EA 536 PLN
ACRO347620010 ACRO347620050
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formuła: C₁₀H₇NO₃
Temp. topnienia: 213…214 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00168972
Numer CAS: 1571-30-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 223 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %