Drukuj
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2',7'-Dichlorofluorescin diacetate, 2,7-Diazaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid tert-butyl ester, 2',7'-Dichloro-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate, H₂DCFDA
347250010 347250050
ACRO347250010EA 447 PLN
ACRO347250010 ACRO347250050
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate 97%
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
CAS No.: 2044-85-1
Appearance: Colorless to off-white Powder or crystals
Formuła: C₂₄H₁₄Cl₂O₇
MW: 485.269 g/mol
Temp. topnienia: 239…246 °C
Temp. Zapłonu: >109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037501
Numer CAS: 2044-85-1
Jednostka: 1759
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 246 °C
HPLC ≥96.0 %