Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
347212500
347210010
ACRO347212500EA
738
PLN
ACRO347212500
ACRO347210010
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
CAS No.: 84366-81-4
Formuła:
C₂₇H₃₃N₉O₁₅P₂ Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00151217 Numer CAS: 84366-81-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % (K.F.) |
UV spectrophotometry | molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance |