Drukuj
Ethylene glycol monostearate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Hydroxyethyl stearate
346951000 346952500
ACRO346951000EA 178 PLN
ACRO346951000 ACRO346952500
Ethylene glycol monostearate
Ethylene glycol monostearate
Appearance: White to light yellow Flakes
Formuła: C₂₀H₄₀O₃
MW: 328.5298 g/mol
Temp. Wrzenia: 149 °C
Temp. topnienia: 55…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051465
Numer CAS: 111-60-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
Additional info compound is a mixture of various chain-length esters and di(ethylene glycol) ester