Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃) max, 1% w/w
346930050
346930250
346931000
ACRO346930050EA
298
PLN
ACRO346930050
ACRO346930250
ACRO346931000
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% stabilised
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate
CAS No.: 15110-17-5
Formuła:
C₁₁H₂₅O₅P Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00800259 Numer CAS: 15110-17-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear light yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | ≤1 % Na2CO3 |