Drukuj
N-Pivaloyl-o-toluidine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-(2-Chlorophenyl)-2,2-dimethylpropanamide, N-(o-tolyl)pivalamide
346730050 346730250
ACRO346730050EA 558 PLN
ACRO346730050 ACRO346730250
N-Pivaloyl-o-toluidine 99%
N-Pivaloyl-o-toluidine
Appearance: White Crystalline powder
Formuła: C₁₂H₁₇NO
MW: 191.274 g/mol
Temp. topnienia: 111…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075432
Numer CAS: 61495-04-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥98.5 %