Drukuj
Iron(III) sulphate pentahydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
345230050 345235000 345230051 345231000
ACRO345230050EA 285 PLN
ACRO345230050 ACRO345235000 ACRO345230051 ACRO345231000
Iron(III) sulphate pentahydrate 97%
Iron(III) sulphate pentahydrate
CAS No.: 142906-29-4
Formuła: Fe₂H₁₀O₁₇S₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149716
Numer CAS: 142906-29-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to beige to grey Crystalline or granular powder
Degree of hydration May vary
Titration with Na2S2O3 20.7 to 23 % (as Fe)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤200 ppm
Phosphate (PO4) ≤30 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in HCl)
Subst not pptd by NH3 ≤0.05 % (as SO4)