Drukuj
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,6-Diazaoctane-1,8-diol
345180100 345180500
ACRO345180100EA 337 PLN
ACRO345180100 ACRO345180500
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 95%
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Appearance: White to light yellow Powder and/or chunks
Formuła: C₆H₁₆N₂O₂
MW: 148.21 g/mol
Temp. topnienia: 92…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002842
Numer CAS: 4439-20-7
Jednostka: 3259
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 101 °C
Titration with HClO4 94 to 106 %