Drukuj
(Ethylthio)trimethylsilane 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
345000010 345000100
ACRO345000010EA 198 PLN
ACRO345000010 ACRO345000100
(Ethylthio)trimethylsilane 90%
(Ethylthio)trimethylsilane
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₅H₁₄SSi
Temp. Wrzenia: 69…70 °C (100 mmHg)
Gęstość: 0,83 g/cm³
Temp. Zapłonu: 16 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042890
Numer CAS: 5573-62-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %