Drukuj
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
344940010 344940050
ACRO344940010EA 1160 PLN
ACRO344940010 ACRO344940050
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
3-Aminopropylphosphonic acid
CAS No.: 13138-33-5
Formuła: C3H10NO3P
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008222
Numer CAS: 13138-33-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %