Drukuj
tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
344461000 344465000
ACRO344461000EA 573 PLN
ACRO344461000 ACRO344465000
tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate 97%
tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate
Appearance: White to light yellow Low melting solid
Formuła: C₁₄H₂₁NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798308
Numer CAS: 120686-17-1
Jednostka: 3259
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %