Drukuj
Aluminum phosphate, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminium phosphate
344441000 344445000 344440025
ACRO344441000EA 260 PLN
ACRO344441000 ACRO344445000 ACRO344440025
Aluminum phosphate, pure
Aluminum phosphate
CAS No.: 7784-30-7
Formuła: AlPO₄
Temp. topnienia: >1500 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003430
Numer CAS: 7784-30-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration ≥80.0 % (AlPO4)