Drukuj
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
344300050 344300250
ACRO344300050EA 732 PLN
ACRO344300050 ACRO344300250
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 96%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
CAS No.: 93102-05-7
Formuła: C₁₃H₂₃NOSi
MW: 237.42 g/mol
Temp. Wrzenia: 76 °C (.3 mmHg)
Gęstość: 0.928 g/cm³
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00674005
Numer CAS: 93102-05-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥95 %