Drukuj
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
344000050 344000250
ACRO344000050EA 441 PLN
ACRO344000050 ACRO344000250
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Tetra-tert-butyl orthotitanate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₁₆H₃₆O₄Ti
Temp. Wrzenia: 160…165 °C (15 mmHg)
Gęstość: 0,8893 g/cm³
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040554
Numer CAS: 3087-39-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay ≥97.5 %