Drukuj
Captopril 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-(-)-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, (S)-(-)-1-(3-Mercapto-2-methylpropionyl)-L-proline, (S)-1-((S)-3-mercapto-2-methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
343700010 343700050 343700250
ACRO343700010EA 484 PLN
ACRO343700010 ACRO343700050 ACRO343700250
Captopril 98%
Captopril
Appearance: White Crystalline powder
Formuła: C₉H₁₅NO₃S
MW: 217.28 g/mol
Temp. topnienia: 103…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00168073
Numer CAS: 62571-86-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -125° to -134° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)