Drukuj
6-Hydroxyhexanoic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
342240010 342240050 342240250
ACRO342240010EA 313 PLN
ACRO342240010 ACRO342240050 ACRO342240250
6-Hydroxyhexanoic acid 95%
6-Hydroxyhexanoic acid
CAS No.: 1191-25-9
Formuła: C₆H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 113…116 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 38…40 °C
Gęstość: 0,981 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00046560
Numer CAS: 1191-25-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info may contain variable amounts of water
GC ≥94 %