Drukuj
Triallyl isocyanurate 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
342121000 342125000
ACRO342121000EA 249 PLN
ACRO342121000 ACRO342125000
Triallyl isocyanurate 98% stabilised
Triallyl isocyanurate
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid or solid
Formuła: C₁₂H₁₅N₃O₃
Temp. Wrzenia: 149…152 °C (4 mmHg)
Gęstość: 1,159 g/cm³
Temp. Zapłonu: 245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006554
Numer CAS: 1025-15-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 to 1200 ppm MEHQ