Drukuj
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
338700010 338700050
ACRO338700010EA 178 PLN
ACRO338700010 ACRO338700050
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formuła: C₅H₁₂OSi
Temp. Wrzenia: 74…75 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,77 g/cm³
Temp. Zapłonu: –10 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00054764
Numer CAS: 6213-94-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3885 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %