tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
337931000
337935000
ACRO337931000EA
325
PLN
ACRO337931000
ACRO337935000
tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate 95%
tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid or solid
Formuła:
C₁₁H₂₃NO₂ Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD01076260 Numer CAS: 166023-30-9 Jednostka: 3259 ADR: 8,III |