Drukuj
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (5S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, (S)-5-(Hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, (S)-(+)-4,5-Dihydro-5-hydroxymethyl-2(3H)-furanone, (S)-(+)-5-Hydroxymethyltetrahydro-2-furanone
337640010 337640050
ACRO337640010EA 530 PLN
ACRO337640010 ACRO337640050
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone 97%
(S)-(+)-gamma-Hydroxymethyl-gamma-butyrolactone
CAS No.: 32780-06-6
Formuła: C₅H₈O₃
Temp. Wrzenia: 110…115 °C (2 mmHg)
Gęstość: 1,23 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066224
Numer CAS: 32780-06-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +30.5° to +36.5° (20°C, 589 nm) (c=3, EtOH)