Drukuj
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
337340100 337340010 337340020
ACRO337340100EA 1440 PLN
ACRO337340100 ACRO337340010 ACRO337340020
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate 99%
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Formuła: C₄H₈N₃Na₂O₅P·4H₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00150192
Numer CAS: 71519-72-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 21 to 25 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless solution
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm