Drukuj
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-Glucopyranoside, 4-MU-β-D-Glc, 4-Methyl-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, MUGlucosid
337025000 337020025
ACRO337025000EA 720 PLN
ACRO337025000 ACRO337020025
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
CAS No.: 18997-57-4
Formuła: C₁₆H₁₈O₈
Temp. topnienia: 210…212 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00063694
Numer CAS: 18997-57-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
TLC ≥98.5 %
Appearance of solution (3% soln. in acetone/water (2:1)) Clear, colorless
Specific optical rotation -97° to -101° (20°C, 589 nm) (c=0.3, water)