Drukuj
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (3R,4R)-2,5-Dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate
336040050 336040250 336041000
ACRO336040050EA 155 PLN
ACRO336040050 ACRO336040250 ACRO336041000
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride 97%
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
CAS No.: 6283-74-5
Formuła: C₈H₈O₇
MW: 216.15 g/mol
Temp. topnienia: 130…135 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037918
Numer CAS: 6283-74-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
Specific optical rotation +56° to +62° (20 °C, 589 nm) (c=6, acetone)
Titration with NaOH ≥96.0 %