Drukuj
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
336030050 336030250
ACRO336030050EA 220 PLN
ACRO336030050 ACRO336030250
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formuła: C₁₈H₁₂O₇
Temp. topnienia: 174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067102
Numer CAS: 64339-95-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration by coupling ≥97.5 %