Drukuj
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: cis-2-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
334270010 334270050
ACRO334270010EA 626 PLN
ACRO334270010 ACRO334270050
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 63216-49-9
Formuła: C₁₂H₂₁NO₄
Temp. topnienia: 127…131 °C
Temp. Zapłonu: 194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863244
Numer CAS: 63216-49-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %