Drukuj
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4,6-Dihydroxy-1,3-phenylenediamine Dihydrochloride, 4,6-Diaminobenzene-1,3-diol dihydrochloride
333670050 333670250 333671000
ACRO333670050EA 456 PLN
ACRO333670050 ACRO333670250 ACRO333671000
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride 98%
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
Appearance: Grey-brown Crystalline solid
Formuła: C₆H₈N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143239
Numer CAS: 16523-31-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %