Drukuj
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
333560010 333560050 333560250
ACRO333560010EA 147 PLN
ACRO333560010 ACRO333560050 ACRO333560250
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone 98%
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
CAS No.: 66673-40-3
Formuła: C₅H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 147…149 °C
Temp. topnienia: 77…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077791
Numer CAS: 66673-40-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -35° (20 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)