Drukuj
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (4-Nitrobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl 4-nitrobenzylphosphonate
332290050 332290250
ACRO332290050EA 538 PLN
ACRO332290050 ACRO332290250
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate 98%
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate
Appearance: Clear yellow to orange to dark red Liquid
Formuła: C₁₁H₁₆NO₅P
MW: 273.225 g/mol
Temp. Wrzenia: 151 °C (.1 mmHg)
Gęstość: 1.24 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047747
Numer CAS: 2609-49-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange to dark red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
NMR ≥97.5 %