Drukuj
2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
332220010 332220050
ACRO332220010EA 702 PLN
ACRO332220010 ACRO332220050
2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
2-Diethoxyphosphorylethylazanium
CAS No.: 203192-98-7
Formuła: C₆H₁₆NO₃P·C₂H₂O₄
Temp. topnienia: 135…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800256
Numer CAS: 203192-98-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 141 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %