Drukuj
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
332210010 332210050
ACRO332210010EA 702 PLN
ACRO332210010 ACRO332210050
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate 95%
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate
CAS No.: 117196-73-3
Formuła: C₇H₁₆NO₇P
Temp. topnienia: 118…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800255
Numer CAS: 117196-73-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %