Drukuj
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethylene glycol chlorophosphate, 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
332060050 332060250 332061000
ACRO332060050EA 626 PLN
ACRO332060050 ACRO332060250 ACRO332061000
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane
CAS No.: 6609-64-9
Formuła: C₂H₄ClO₃P
Temp. Wrzenia: 98…99 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 11…14 °C
Gęstość: 1,55 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00043138
Numer CAS: 6609-64-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)