Drukuj
1-Adamantaneacetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
331560010 331560100 331560050
ACRO331560010EA 178 PLN
ACRO331560010 ACRO331560100 ACRO331560050
1-Adamantaneacetic acid 98%
1-Adamantaneacetic acid
CAS No.: 4942-47-6
Formuła: C₁₂H₁₈O₂
Temp. topnienia: 138…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074728
Numer CAS: 4942-47-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %