Drukuj
2-Methylallylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
330700010 330700050
ACRO330700010EA 511 PLN
ACRO330700010 ACRO330700050
2-Methylallylamine 97%
2-Methylallylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₄H₉N
Temp. Wrzenia: 78 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,78 g/cm³
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00053646
Numer CAS: 2878-14-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %