Drukuj
Diethylphosphonoacetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Diethoxyphosphoryl)acetic acid, Diethyl (hydroxycarbonylmethyl)phosphonate
330670050 330670250
ACRO330670050EA 182 PLN
ACRO330670050 ACRO330670250
Diethylphosphonoacetic acid 98%
Diethylphosphonoacetic acid
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Formuła: C₆H₁₃O₅P
MW: 196.139 g/mol
Temp. Wrzenia: 150 °C
Gęstość: 1.22 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192032
Numer CAS: 3095-95-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %