Drukuj
Diethyl (chloromethyl)phosphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
330650010 330650050
ACRO330650010EA 292 PLN
ACRO330650010 ACRO330650050
Diethyl (chloromethyl)phosphonate 98%
Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₅H₁₂ClO₃P
Temp. Wrzenia: 109…110 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010189
Numer CAS: 3167-63-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %