Drukuj
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% mix in water for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acrylamide-Bis
330221000 330225000
ACRO330221000EA 301 PLN
ACRO330221000 ACRO330225000
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% mix in water for biochemistry
Acrylamide : Bisacrylamide
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00080848
Numer CAS: 79-06-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm