Drukuj
Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% mix in water dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
330201000 330205000
ACRO330201000EA 280 PLN
ACRO330201000 ACRO330205000
Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% mix in water dla biochemii
Acrylamide : Bisacrylamide
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00080848
Numer CAS: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm