Drukuj
Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
330140010 330140050
ACRO330140010EA 333 PLN
ACRO330140010 ACRO330140050
Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formuła: C₉H₆O₂
Gęstość: 1,206 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00015463
Numer CAS: 4265-16-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %