Drukuj
3-(2-Thienyl)propanoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(2-Thienyl)propionic Acid
330110010 330110050
ACRO330110010EA 217 PLN
ACRO330110010 ACRO330110050
3-(2-Thienyl)propanoic acid 98%
3-(2-Thienyl)propanoic acid
Appearance: White to beige Crystals or needles
Formuła: C₇H₈O₂S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047093
Numer CAS: 5928-51-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
HPLC ≥97.5 %