Drukuj
3-(2-Furyl)propanoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Furan-2-yl)propanoic acid
330100010 330100100
ACRO330100010EA 284 PLN
ACRO330100010 ACRO330100100
3-(2-Furyl)propanoic acid 98%
3-(2-Furyl)propanoic acid
Appearance: White to brown Crystalline powder
Formuła: C₇H₈O₃
Temp. topnienia: 56…59 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005346
Numer CAS: 935-13-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %