(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
329950010
329950050
329950250
ACRO329950010EA
357
PLN
ACRO329950010
ACRO329950050
ACRO329950250
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
CAS No.: 176763-62-5
Formuła:
C₃₆H₅₄CoN₂O₂ Temp. topnienia: >350 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01631277 Numer CAS: 176763-62-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange to red-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |