Drukuj
Methyl (2E)-pent-2-enoate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl trans-2-pentenoate, (E)-Methyl pent-2-enoate
329720050 329720250
ACRO329720050EA 484 PLN
ACRO329720050 ACRO329720250
Methyl (2E)-pent-2-enoate 95%
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00137611
Numer CAS: 15790-88-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %