Drukuj
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
329470050 329470010
ACRO329470050EA 790 PLN
ACRO329470050 ACRO329470010
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formuła: C₈H₁₀ClN
Temp. Wrzenia: 232 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044766
Numer CAS: 6299-02-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5455 to 1.5475 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %