Verapamil hydrochloride 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
329330010
329330050
ACRO329330010EA
488
PLN
ACRO329330010
ACRO329330050
Verapamil hydrochloride 99+%
Verapamil hydrochloride
Appearance: White to off-white Powder
Formuła:
C₂₇H₃₈N₂O₄ Temp. topnienia: 140…144 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00055208 Numer CAS: 152-11-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 144 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (105 °C, 2 h) |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
pH | 4.5 to 6.5 (5 % solution) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 100.5 % (on dried substance) |