Drukuj
Tamoxifen citrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (Z)-1-(4-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene Citrate
329320010 329320050
ACRO329320010EA 1450 PLN
ACRO329320010 ACRO329320050
Tamoxifen citrate 98%
Tamoxifen citrate
CAS No.: 54965-24-1
Formuła: C₂₆H₂₉NO
MW: 563.65 g/mol
Temp. topnienia: 140…144 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00058321
Numer CAS: 54965-24-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %