Drukuj
Nifedipine 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Adalat, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
329270050 329270010 329270250
ACRO329270050EA 597 PLN
ACRO329270050 ACRO329270010 ACRO329270250
Nifedipine 98+%
Nifedipine
CAS No.: 21829-25-4
Formuła: C₁₇H₁₈N₂O₆
MW: 346.34 g/mol
Temp. topnienia: 171…175 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00057326
Numer CAS: 21829-25-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %