N-Methyl-D-aspartic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
329190500
329192500
ACRO329190500EA
360
PLN
ACRO329190500
ACRO329192500
N-Methyl-D-aspartic acid 98%
N-Methyl-D-aspartic acid
CAS No.: 6384-92-5
Formuła:
C₅H₉NO₄ Temp. topnienia: 187…192 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004226 Numer CAS: 6384-92-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -26° to -30° (20°C, 589 nm) (c=1, 6 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |