Drukuj
Nω-Methyl-L-arginine monoacetate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
328720050 328720250 328721000
ACRO328720050EA 248 PLN
ACRO328720050 ACRO328720250 ACRO328721000
Nω-Methyl-L-arginine monoacetate 99%
Nω-Methyl-L-arginine monoacetate
CAS No.: 53308-83-1
Formuła: C₇H₁₆N₄O₂·CH₃COOH
Temp. topnienia: 180…190 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00069311
Numer CAS: 53308-83-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 190 °C
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +9° to +13° (20 °C, 589 nm) (c=4, water)