Drukuj
Wortmannin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
328590010 328590050
ACRO328590010EA 509 PLN
ACRO328590010 ACRO328590050
Wortmannin 98%
Wortmannin
Appearance: White to light yellow Powder
Formuła: C₂₃H₂₄O₈
Temp. topnienia: 234…240 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00133927
Numer CAS: 19545-26-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or solid or film
HPLC ≥97.5 %